Learn More
Trichloressigsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30456093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456093 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77355510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic Anhydride
CAS 4124-31-6
Summenformel C4Cl6O3
Menge 10 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-acetic Acid 1,1'-Anhydride, Trichloracetic Anhydride, Trichloroacetic acid anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(OC(C(Cl)(Cl)Cl)=O)=O
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäureanhydrid
Molekulargewicht (g/mol) 308.76
Formelmasse 305.8