Learn More
Trichloroacetylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043323
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11332715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00226.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichloroacetylisocyanat wird als in-situ-Derivatisierungsreagenz zur Charakterisierung von Alkoholen, Glykolen, Phenolen und Aminen durch Kernspinresonanz verwendet. Es wird auch in der Anionenchemischen Ionisationsspektrometrie und in der katalytischen Eintopf-Dehydrativglykosylierung von1 -Hydroxy-Kohlenhydrat verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in Carbamate.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan, Äther, Terahydrofuran und Protischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3019-71-4
Summenformel C3Cl3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.39
MDL-Nummer MFCD00002033
InChI-Schlüssel GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetyl isocyanate
Dichte 1.585
Siedepunkt 58°C to 60°C (20 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.48
Menge 2 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 971201
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane,ether,terahydrofuran and protic solvents.
IUPAC-Name Trichlorethancarbonylisocyanat
Formelmasse 188.4
Reinheit (%) 97%