Learn More
Trichloracetylisocyanat, geeignet für die NMR, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10678314 2 g Glasflasche 2 Gramm
10636232 10 g Glasflasche 10 Gramm
13498458 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678314 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202900020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.75 €
    43.40 € / 2 Gramm
    Sparen 1.35 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3019-71-4
Summenformel C3Cl3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.39
MDL-Nummer MFCD00002033
InChI-Schlüssel GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloracetylisocyanat
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetyl isocyanate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5900g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3CONCO
Brechungsindex 1.4799 to 1.4819
Menge 2 g
Fieser 02,425; 07,382
Relative Dichte 1.59
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 188.4
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit