Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. 11333577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333577 1 L 1 Liter
11440500 500 mL 500 Milliliter
11313577 4 x 1 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11333577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019401.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.38 g/mol
Trichloroethylene is used as solvent for paints, dyes, waxes, oils, fats and resins, as an additive in polymerization reactions, as a reactant to prepare various halohydrocarbons (1,1,1,2-tetrafluoroethane) and other chemicals, as a coolant for cutting tantalum and acts as good heat transfer medium. It is used in fire extinguisher fluids and in the recovery of oils and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-01-6
Summenformel C2HCl3
Molekulargewicht (g/mol) 131.38
MDL-Nummer MFCD00000838
InChI-Schlüssel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC-Name 1,1,2-Trichloroethen
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroethylene
Namenshinweis For ACS analysis
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 1.46 g/mL
Siedepunkt 87°C
Flammpunkt None
Prozentgehaltsbereich 9.5% min.
Geruch Chloroform-like
Brechungsindex 1.476
Menge 1 L
UN-Nummer UN1710
Beilstein 1736782
Merck Index 14,9639
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water.
Formelmasse 131.39
Reinheit (%) ≤99.5%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit