Learn More
Trichloroethylene-d, TRC
Artikelnummer. 30454907
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30454907
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT774031100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroethylene-d
CAS 13291-68-4
Summenformel C2 D Cl3
Menge 100 mg
Synonym Ethene-d','trichloro- (9CI), Ethylene-d','trichloro- (6CI','7CI','8CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene
InChI-Formel InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
SMILES [2H]C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,1,2-trichloro-2-deuterioethene
Molekulargewicht (g/mol) 132.3945
Formelmasse 130.9207