Learn More
Trichloroethylene, Honeywell
Artikelnummer. 15682590 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
15682590 1 L 1 Liter
15692590 2.5 L 2.50 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15682590
Marke: Honeywell Research Chemicals 242541L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-01-6
Summenformel C2HCl3
Molekulargewicht (g/mol) 131.38
MDL-Nummer MFCD00000838
InChI-Schlüssel XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC-Name 1,1,2-Trichloroethen
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroethylene
Dichte 1.463g/mL at 25°C
Zündpunkt 770°F
Strukturformel ClCH=CCl2
Menge 1 L
UN-Nummer 1710
Beilstein 1736782
Dampfdichte 4.5 (vs air)
Formelmasse 131.39g/mol
Dampfdruck 61mmHg (20°C)
Reinheit (%) ≥99%