Learn More
Trichlorisocyanursäure, TRC
Artikelnummer. 30450349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450349 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450349 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77399050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroisocyanuric Acid
CAS 87-90-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3Cl3N3O3
Menge 50 g
Synonym s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trichloro- (6CI), 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichlorotriazine-2,4,6-trione, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-, 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TCCA (chlorination agent), TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid
InChI-Formel InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC-Name 1,3,5-Trichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
Molekulargewicht (g/mol) 232.41
Formelmasse 230.9005
Reinheit (%) >95%