Learn More
Trichlormethylchlorformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468037 250 g 250 Gramm
11448037 10 g 10 Gramm
11458037 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11468037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17444.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Trichloromethyl chloroformate is used as a reagent in the synthesis of organic compounds. It serves as a source of phosgene used in some laboratory preparations. Also, it is used as a reactant for the synthesis of cyclic carbamimidates, N-alkenyl and cycloalkyl carbamates and prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs. In addition, it is involved in the preparation of an erythromycin A derivatives and antibody-drug conjugates. It is utilized in the conversion of amines, carboxylic acids, formamides in to isocyanates, acid chlorides and isocyanides respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichlormethylchloroformat wird als Reagenz bei der Synthese von organischen Verbindungen eingesetzt. Es dient als Quelle für Phosgen, die in einigen Laborpräparaten verwendet werden. Außerdem wird es als Reaktionsmittel für die Synthese von zyklischen Carbamimidaten, N-Alkenyl- und Cycloalkylcarbamaten und prostataspezifischen Membranantigen-orientierten Antikrebs-Prodrugs verwendet. Es ist an der Vorbereitung von Erythromycin A-Derivaten und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten beteiligt. Wird bei der Umwandlung von Aminen, Carbonsäuren, Formamiden in Isocyanate, Säurehloride und Isocyanide verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.comStore an einem kühlen Ort erhältlich. Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-38-8
Summenformel C2Cl4O2
Molekulargewicht (g/mol) 197.82
MDL-Nummer MFCD00015553
InChI-Schlüssel HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC-Name Trichlormethyl-Carbonochloridat
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloromethyl chloroformate
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 1.64
Siedepunkt 128°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Pungent
Strukturformel ClCO2CCl3
Brechungsindex 1.457
Menge 250 g
UN-Nummer UN3390
Beilstein 970225
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3334
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 197.83
Reinheit (%) 98%