missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlorooctyl-stannane-d17 (>85%), TRC

Artikelnummer. 30455398
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30455398 50 mg 50 Milligramm
30453533 5 mg 5 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30455398

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT77438250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-Octyltin-d17 trichloride
Summenformel C8 D17 Cl3 Sn
Menge 50 mg
Synonym Trichlorooctyl-stannane-d17, Octyltin trichloride-d17, Trichlorooctyl-tin-d17, Mono-n-octyltin Trichloride-d17, Monooctyltin Trichloride-d17, NSC 297508-d17, Octyltrichlorostannane-d17, Trichloro-n-octylstannane-d17, Trichlorooctylstannane-d17, n-Octyltin trichloride-d17, n-Octyltrichlorostannane-d17
InChI-Formel InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/i1D2,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2;;;;
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name trichloro(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)stannane
Molekulargewicht (g/mol) 355.39
Formelmasse 355.0485
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.