Learn More
Thermo Scientific™ Trichomonas Selektives Medium (Flasche)
Artikelnummer. 11982632
Artikelnummer. 11982632
Marke: Thermo Scientific™ EB0861C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren Sie Trichomonas vaginalis aus Urethral- und Vaginaltupfern und Urinproben mit diesen vorbereiteten Flaschen.
Kultivieren Sie Trichomonas vaginalis aus Urethral- und Vaginalabstrichen sowie Urinproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Trichomonas-Selektiv-Medium vorbereiteten Flaschen. Das Vorhandensein von selektivem Chloramphenicol hemmt grampositive und gramnegative Bakterien ohne Hemmwirkung auf Trichomonas. Die Zugabe kleiner Mengen Agar reduziert den Sauerstoffdruck, was zu einem vermehrten Wachstum vonTrichomonas führt.
Trichomonas vaginalis ist ein anerobier, flagellierter Parasit und der Erreger der Trichomoniasis. Trichomoniasis ist eine sexuell übertragene Infektion des Urogenitaltraktes und eine häufige Ursache von Vaginitis bei Frauen, während bei Männern mit dieser Infektion Urethritis-Symptome auftreten können.
Die Kultivierung von T. vaginalis ist die empfindlichste Methode für die Diagnose dieses sexuell übertragenen Organismus. Verwenden Sie Trichomonas-Selektive-Medium für die Kultivierung von T. vaginalis aus klinischen Proben.
  • Selektiv: Aufgrund des Vorhandenseins von Chloramphenicol ist das Medium selektiv für T. vaginalis.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 12 Monate.
Auf dem Medium lässt sich gutes Wachstum von  Trichomonas und Candida  in Mischkulturen erzielen. Das Wachstum von Candida  spp. wird jedoch nur selten durch Trichomonas beeinträchtigt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Strohfarben, farblos
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Trichomonas Selektives Medium (Flasche)
Format Bijou-Fläschchen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 5.0 g + 0.3 g
Verpackungsart Vierundzwanzig Bijou-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 200 Stück/Packung