Learn More
R&D Systems™ Trichostatin A
Description
Trichostatin A is a selective and potent inhibitor of class I and II histone deacetylases (HDAC) (Ki = 3.4 nM, IC50 values are 4.99 nM, 5.21 nM, 16.4 nM, 24.3 nM, 27.6 nM for HDAC1, 3, 6, 10 and 4, respectively). Trichostatin A induces accelerated dedifferentiation of primordial germ cells (PGCs) into embryonic germ (EG) cells. Trichostatin A potently inhibits a range of breast cancer and melanoma cell lines (IC50 = 29-400 nM) and induces apoptosis in prostate cancer cells. In an animal model of Huntington's disease, inhibition of HDAC by Trichostatin A rescues memory deficits and increases expression of CREB/CBP target genes in mutant mice. Activates autophagy, increases vesicular transport of BDNF (Cat. No. 2837) and is active in vivo.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Trichostatin A |
| CAS | 58880-19-6 |
| Menge | 1 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C17H22N2O3 |
| Formelmasse | 302.37 |
| Reinheit | 97% |
| Molekulargewicht | 302.37 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?