Learn More
Tocris Bioscience™ Trichostatin A
Beskrivning
Trichostatin A is a selective and potent inhibitor of class I and II histone deacetylases (HDAC) (Ki = 3.4 nM, IC50 values are 4.99 nM, 5.21 nM, 16.4 nM, 24.3 nM, 27.6 nM for HDAC1, 3, 6, 10 and 4, respectively). Trichostatin A induces accelerated dedifferentiation of primordial germ cells (PGCs) into embryonic germ (EG) cells. Trichostatin A potently inhibits a range of breast cancer and melanoma cell lines (IC50 = 29-400 nM) and induces apoptosis in prostate cancer cells. In an animal model of Huntington's disease, inhibition of HDAC by Trichostatin A rescues memory deficits and increases expression of CREB/CBP target genes in mutant mice. Activates autophagy, increases vesicular transport of BDNF (Cat. No. 2837) and is active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Trichostatin A |
| CAS | 58880-19-6 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C17H22N2O3 |
| Formelmasse | 302.37 |
| Reinheit | 97% |
| Molekulargewicht | 302.37 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?