Learn More
Triclabendazol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311443 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311443 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17795000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclabendazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H9 Cl3 N2 O S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Triclabendazole
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC-Name 5-Chlor-6-(2,3-Dichlorphenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 359.66
Menge 1 mL
Formelmasse 357,9501 g/mol