Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triclabendazol, 98%
Product Code. 15751789 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15751789 5 g 5 Gramm
15741789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15751789 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461960050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 359.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68786-66-3
Summenformel C14H9Cl3N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 359.66
InChI-Schlüssel NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclabendazole, fasinex, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzo d imidazole, triclabendazol inn-spanish, triclabendazolum inn-latin, ccris 8988, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-benzimidazole, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole
PubChem CID 50248
IUPAC-Name 6-Chlor-5-(2,3-dichlorphenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
SMILES CSC1=NC2=CC(=C(C=C2N1)Cl)OC3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Triclabendazole
Schmelzpunkt 175.0°C to 176.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 359.66
Reinheit (%) 98%