Learn More
Triclabendazol, LoGiCal
Beschreibung
Triclabendazol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Triclabendazole |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Triclabendazole |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6 H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-6-(2,3-Dichlorphenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol |
| Mehr anzeigen |