Learn More
Triclabendazol-Sulfoxid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triclabendazole sulfoxide |
| CAS | 100648-13-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Triclabendazole sulfoxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H9 Cl3 N2 O2 S |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Mehr anzeigen |