Learn More
Triclosan-d3 (2,4-Dichlorphenoxy-d3), CDN
Artikelnummer. 30318272
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318272 0.005 g 0.01 Gramm
30311951 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318272 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND69830.005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan-d3
CAS 1020719-98-5
Summenformel C12 2H3 H4 Cl3 O2
Menge 0.005 g
Synonym Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol
InChI-Formel InChI=1 S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16 H/i1D,3 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2 H])c1Cl
IUPAC-Name 5-Chlor-2-(2,4-Dichlor-3,5,6-Trideuteriophenoxy)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 292.56
Formelmasse 290,97 g/mol
Reinheit (%) 97 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit