missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triclosanmethyl-d3-Ether, TRC

Artikelnummer. 30449350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449350 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30449350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7742805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TriclosanmethylD3(methoxyD3)
CAS 1020720-00-6
Summenformel C13 2H3 H6 Cl3 O2
Menge 5 mg
Synonym Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-(methoxy-d3)-, Triclosan methyl D3 (methoxy D3), Triclosan Methyl-d3 Ether, Triclosan-methyl ether D3 (methoxy D3)
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-[4-chlor-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 306.59
Formelmasse 304.9856
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.