missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triclosanmethyl-d3-Ether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TriclosanmethylD3(methoxyD3) |
| CAS | 1020720-00-6 |
| Summenformel | C13 2H3 H6 Cl3 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-(methoxy-d3)-, Triclosan methyl D3 (methoxy D3), Triclosan Methyl-d3 Ether, Triclosan-methyl ether D3 (methoxy D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-Name | 2,4-Dichlor-1-[4-chlor-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.59 |
| Formelmasse | 304.9856 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?