Learn More
Triclosan-Methylether 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314265 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314265 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17803300AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan methyl ether
CAS 1-1-4640
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclosan methyl ether
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C13 H9 Cl3 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(4-chlor-2-methoxyphenoxy)benzol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 303.57
Menge 1 mL
Formelmasse 301,9668 g/mol