Learn More
Triclosanmethylether, TRC
Artikelnummer. 30456965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456965 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77427510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan methyl ether
CAS 4640-01-1
Summenformel C13 H9 Cl3 O2
Menge 10 mg
Synonym Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether, Triclosan-methyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(4-chlor-2-methoxyphenoxy)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 303.57
Formelmasse 301.9668