Learn More
Triclosan-O-beta-D-Glucuronid-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30453133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453133 10 mg 10 Milligramm
30456285 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77426010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18H14Cl3NaO8
Synonym 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Irgasan DP 300 Glucuronide Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C18H15Cl3O8.Na/c19-7-1-3-10(9(21)5-7)27-11-4-2-8(20)6-12(11)28-18-15(24)13(22)14(23)16(29-18)17(25)26;/h1-6,13-16,18,22-24H,(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,18+;/m0./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES ClC1=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2O[C@@H]3O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=CC(Cl)=C1
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 487.65
Menge 10 mg
Reinheit (%) >95