Learn More
Cytiva Tricorn Säulen (leer)
Artikelnummer. 10322630 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
10 mm
Höhe (metrisch):
20 mm
50 mm
60 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10322630 5 mm 20 mm 1 Stück
10556750 5 mm 150 mm 1 Stück
10640571 10 mm 20 mm 1 Stück
10527120 10 mm 60 mm -
10240930 5 mm 200 mm 1 Stück
10337889 10 mm 200 mm 1 Stück
10398839 10 mm 50 mm 1 Stück
10352920 10 mm 150 mm 1 Stück
10089229 10 mm 300 mm 1 Stück
10849450 10 mm 100 mm 1 Stück
10763812 5 mm 50 mm 1 Stück
10176057 5 mm 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10322630 Supplier Cytiva Supplier No. 28406408
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Tricorn Säulen sind mit hohen Flussraten kompatibel und wurden für Hochleistungsmedien wie Sepharose, Superdex und SOURCE entwickelt.
  • Die Tricorn leeren Säulen sind für Hochleistungstrennungen im kleinen und mittleren Maßstab ausgelegt.
  • Das moderne integrierte, aufsteckbare Design ergibt eine Säule, die einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten ist.
  • Große Auswahl an Säulenabmessungen, geeignet für unterschiedlichste Aufreinigungsanforderungen.
  • Die Beschichtung der Glasröhrchen mit Kunststofffolie verhindert Schäden, wenn die Säule fallen gelassen oder außerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird.
  • Der separate Packanschluss ermöglicht eine einfache Säulenackung für eine breite Palette von Medien.
  • Der Sicheungsring verhindert eine versehentliche Kompression des Medienbetts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Tricorn Säulen (leer)
Säulenbettvolumen 0.10-0.57 ml (ein Adapter), 0.0-0.52 ml (zwei Adapter)
Innendurchmesser (metrisch) 5 mm
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 20 mm
Enthält Glasröhrchen, Adaptereinheit, Endkappe, Filtersatz, zwei Verschlussstopfen, zwei Fingertight-Anschlüsse, zwei M6-Anschlüsse, Adapterverriegelung und Filterhalter
Material Borosilikatglas
Max. Druck 1450 psi (100 bar)
Support-Typ Polypropylenfilter
Säulentyp Dreispitz-Säule (leer)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt wird.