Learn More
Cytiva Tricorn™ Mono™ Q HR16/10 Vorgepackte IEX-Säulen
Starke Anionenaustauschmedien, in Säulen vorverpackt, für Hochleistungstrennungen im Labormaßstab von Proteinen und anderen Biomolekülen auf der Basis von Ladung oder isoelektrischem Punkt
Marke: Cytiva 17-0506-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35600kg
Beschreibung
- Schneller, effizienter und kostengünstiger Polierschritt beim Aufreinigen von Proteinen, Peptiden usw., wenn Reinheit erforderlich ist
- Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
- Monodisperse poröse Beads für die Aufreinigung mit hoher Auflösung und hohe Kapazität
- Das 20 ml-Bettvolumen der Säule bietet eine hohe Kapazität
- Kombiniert hohe Kapazität mit hoher Durchflussgeschwindigkeit und niedrigem Gegendruck, um Prozesszykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
Spezifikation
Alle herkömmlichen Puffer außer hochkonzentratigen Oxidations- und Reaktionsmitteln, DMSO, DMF und Ameisensäure | |
20 ml | |
16 mm | |
3.93 Zoll | |
10 ml/min | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
2 bis 12 | |
Monodisperse poröse Polystyrol/Divinylbenzol-Perle | |
Ion Exchange Column |
Mit Mono Q HR Monobeads vorgepackte IEX-Säule | |
0.62 Zoll | |
1 x 20mL | |
100 mm | |
Borosilikatglas | |
435 psi | |
10μ m | |
4 bis 30 °C | |
Polierschritt bei der Aufreinigung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen, wenn hohe Reinheit erforderlich ist |