Beschreibung
Beinhaltet
Valco Anschlussstücke für AKTA-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC-System geliefert.
Die Gelfiltration ist eine einfache und zuverlässige Chromatographiemethode, die Moleküle nach ihrer Grösse trennt.
Superdex 75 / Superdex 200 Säulen
Hochauflösende Grössentrennung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen
Ideal für den Polishing-Schritt in mehrstufigen Reinigungsstrategien
Hervorragende Reproduzierbarkeit und hohe Lebensdauer
Zur schnellen Überprüfung der Homogenität oder Reinheit sind die kurzen 5/150 GL-Säulen besonders gut geeignet
Superose Säulen und Lab Packs
Hochauflösende Trennungen über einen ausserordentlich weiten Molekulargewichtsbereich
Leichtes und effizientes Upscaling von gepackten Superose 10/300 GL Säulen zu Superose prep grade Lab Packs
Tricorn Säulen verfügen über Valco Fittings und passen damit an ÄKTAdesign Chromatographiesysteme und werden mit M6 Verbinder für das FPLC-System geliefert. PC-Säulen (Precision Columns) benötigen zum Anschluss an Standard-Chromatographieanlagen einen Precision Column Holder. PC-Säulen eignen sich für die Analytik und für die Proteinreinigung im Mikromassstab.
Hersteller: 28906561 Art.-Nr.
Beschreibung: Superdex 200 5/150 GL
Säulentyp: Tricorn
Gelbettvolumen: 3mL
Trennbereich: 10-600 kDa
Probe: 4-50μl
Superdex 75 / Superdex 200 Säulen
Hochauflösende Grössentrennung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen
Ideal für den Polishing-Schritt in mehrstufigen Reinigungsstrategien
Hervorragende Reproduzierbarkeit und hohe Lebensdauer
Zur schnellen Überprüfung der Homogenität oder Reinheit sind die kurzen 5/150 GL-Säulen besonders gut geeignet
Superose Säulen und Lab Packs
Hochauflösende Trennungen über einen ausserordentlich weiten Molekulargewichtsbereich
Leichtes und effizientes Upscaling von gepackten Superose 10/300 GL Säulen zu Superose prep grade Lab Packs
Tricorn Säulen verfügen über Valco Fittings und passen damit an ÄKTAdesign Chromatographiesysteme und werden mit M6 Verbinder für das FPLC-System geliefert. PC-Säulen (Precision Columns) benötigen zum Anschluss an Standard-Chromatographieanlagen einen Precision Column Holder. PC-Säulen eignen sich für die Analytik und für die Proteinreinigung im Mikromassstab.
Hersteller: 28906561 Art.-Nr.
Beschreibung: Superdex 200 5/150 GL
Säulentyp: Tricorn
Gelbettvolumen: 3mL
Trennbereich: 10-600 kDa
Probe: 4-50μl
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 1M Acetic Acid, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 1M NaOH |
| Produkttyp | Superdex 200 Fertigsäule |
| Säulenbettvolumen | 3 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5mm |
| Menge | Each |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,9 in. |
| Höhe (metrisch) | 150mm |
| Flussrate | 0.15 to 0.6mL/min. |
| Enthält | Valco fittings for AKTA™ design systems and are supplied with M6 connecto rs for FPLC System |
| Mehr anzeigen |