Learn More
Cytiva Tricorn™ Superdex™ vorgepackte Gelfiltrationssäulen
Artikelnummer. p-4595554 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Superdex 200 Fertigsäule
Superdex™ 200 Fertigsäulen
Superdex™ 75 Fertigsäulen
Säulenbettvolumen:
3 ml
24 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10527280
Marke: Cytiva 17517401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Valco Anschlussstücke für AKTA-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC-System geliefert.
Zur Trennung und unmittelbaren Reinigung auf der Basis verschiedener Größen von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen im Labor. Vorgepackte Cytiva™Tricorn™ Superdex™ Gelfiltrationssäulen eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen hohe Auflösungen erforderlich sind.
  • Schnelle Gelfiltration mit Trennung in drei Molekulargewichtsbereichen von bis 100 bis 600000 M
  • Sphärischer Verbund aus vernetzter Agarose und Dextranmatrix
  • Wird mit zwei verschiedenen Betthöhen von 150 und 300 mm geliefert, was eine größere Flexibilität für unterschiedliche analytische Anforderungen ermöglicht
  • Mit drei unterschiedlichen Medien erhältlich: Superdex Peptide, Superdex 75und Superdex 200
Superdex Peptid:
  • Bettabmessungen: 10 x 300 mm
  • Bettvolumen: 24 ml
  • Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min
  • Max. Druck: 18 bar (261 psi)
  • Trennbereich: 100 bis 7000 (Peptide)
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 1 bis 14
  • Säuleninnendurchmesser: 10 mm
  • Betthöhe mit einem Adapter:     279 bis 309 mm
  • Betthöhe mit zwei Adaptern: 245 bis 306 mm
Superdex 200:
  • Bettabmessungen: 5 x 150 x  mm und 10 x 300 mm
  • Bettvolumen: 3 und 24 ml
  • Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min und 0.25 bis 0.75 ml/min.
  • Max. Druck: 15 bar (217 psi)
  • Trennbereich: 10,000 bis 600,000 (globulare Peptide)
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
  • Säuleninnendurchmesser: 5 und 10 mm
  • Betthöhe mit einem Adapter:     135 bis 159 mm (3 ml-Säulen)
  • Betthöhe mit zwei Adaptern: 108 bis 156 mm (3 ml-Säule)
Superdex 75:
  • Bettabmessungen: 5 x 150 x  mm und 10 x 300 mm
  • Bettvolumen: 3 und 24 ml
  • Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min
  • Max. Druck: 18 bar (261 psi)
  • Trennbereich: 3000 bis 70,000 (globulare Proteine)
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
  • Säuleninnendurchmesser: 5 und 10 mm
  • Betthöhe mit einem Adapter: 108 bis 156 mm (3 ml-Säule)
  • Betthöhe mit zwei Adaptern: 135 bis 159 mm (3 ml-Säule)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 1 M NaOH
Produkttyp Superdex™ 75 Fertigsäulen
Säulenbettvolumen 24 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Menge Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) 11,81 in.
Höhe (metrisch) 300 mm
Flussrate 0.5 ml/min
Enthält Valco-Armaturen für AKTA™ Designsysteme und mit M6-Anschlüssen für FPLC-System
Material Borosilikatglas
Max. Druck 18 bar
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 13μ m
Support-Typ Sphärischer Verbund von quervernetzter Agarose und Dextran
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Prepacked Gel Filtration Column
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochauflösende, semipräparative und analytische Trennungen von Biomolekülen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol