Learn More
Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 und Superose 12 vorgepackte Gelfiltrationssäulen
Artikelnummer. 11300212 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Superose12, 10/300 GL; durchschnittliche Partikelgröße: 11μm; Packungsgröße: 1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11300212 Superose12, 10/300 GL; durchschnittliche Partikelgröße: 11μm; Packungsgröße: 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11300212 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17517301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Valco Anschlussstücke für AKTA™ Design-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC System geliefert.
Entwickelt für leistungsstarke Trennungen auf Laborniveau von Proteinen und anderen Biomolekülen je nach Größe.  Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 und Superose 12 vorgepackte Gelfiltrationssäulen liefern schnelle und reproduzierbare Trennungen mit hoher Auflösung.
  • Deckt einen breiten Trennbereich von Molekulargewichten von 1000 bis 5 Millionen ab; hochquervernetzte Agarose-Matrix; kleine durchschnittliche Bead-Größe von 13 μm (Superose 6) und 11 μm (Superose 12); sind für Trennungen im Labormaßstab mit guter Auflösungsfähigkeit ausgelegt
  • Langlebige, leistungsstarke Glassäulen für zuverlässige und reproduzierbare Trennungen
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Medien: Superose 6 oder Superose 12
  • Bettvolumen: 24 ml
  • Bettabmessungen: 10 × 300 mm
  • Max. Druck: 15 bar (217 psi)
  • Medien
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
  • pH-Wert-Stabilitätsreinigung: 1 bis 14
  • Säule
  • Säuleninnendurchmesser: 10 mm
  • Betthalterung: Filter
  • Material (Betthalterung): Polypropylen
  • Material (Säulen-Hardware): Borosilikatglas, PEEK, PP, EPDM und PFR
  • Material (Säulenröhrchen): Borosilikatglas
  • Betthöhe mit einem Adapter: 279 bis 309 mm
  • Betthöhe mit zwei Adaptern: 245 bis 306 mm
  • Superose 6 Medium:
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 13 μm
  • Gelfiltrationstrennungen über einen sehr großen Molekulargewichtsbereich von 5000 bis 5,000,000 (globuläre Proteine)
  • Flussrate: 0.3 bis 0.5 ml/min
  • Superose 12 Medium:
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 11 μm
  • Gelfiltrationstrennungen über einen sehr großen Molekulargewichtsbereich von 1000 bis 300,000 (globuläre Proteine)
  • Flussrate von 0.5 bis 1 ml/Min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-Hydrochlorid, 1 % SDS, organische Lösungsmittel, 0.5 M NaOH (zur lokalen Säuberung)
Produkttyp Superose 12 Fertigsäule
Säulenbettvolumen 24 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Menge Einzeln
Höhe (angloamerikanisch) 11.81 in.
Höhe (metrisch) 300 mm
Flussrate 0.5 bis 1 ml/min
Enthält Valco Anschlussstücke für AKTA™ Design-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC System geliefert
Material Borosilikatglas
Max. Druck 435 psi
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 11μ m
Support-Typ Quervernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4° to 30°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungs-Gel-Filtrierung mit einem breiten Protein-Fraktionierungsbereich von 5000 bis 5,000,000
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Superose 12 10/300 GL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol