Learn More
Honeywell™ TRICOTON leichte Handschuhe
Artikelnummer. 12683343
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12683343 7 1 Stück
12693343 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12683343 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. RGT550T7
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Honeywell™ TRICOTON Light Handschuhe sind leichte Strickhandschuhe aus 100 % leichtem Baumwollgarn.
  • Leichter Strickhandschuh aus 100 % Baumwolle
  • Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Mit einem neutralen pH-Wert und ohne jegliche Behandlung wird diese Baumwolle von der Haut gut verträglich und begrenzt die Absorption von Schweiß
  • Das enge Strick bietet dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz, bietet ein gutes Tastgefühl und Schutz vor kleinen Schnitten
  • Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen
Bauweise Nahtloser Strick
Beschreibung 13 Gauge
Material Baumwolle
Größe 7
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Länge (metrisch) 23 cm