Learn More
Tricyclazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428476
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428476 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16428476 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0848
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclazole
Physikalische Form Solid
CAS 41814-78-2
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H7N3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (660.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C2N3C(SC2=CC=C1)=NN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 189.24
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 98.81%
Güte Research