Learn More
Tricyclohexylphosphin (90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricyclohexyl Phosphine |
| CAS | 2622-14-2 |
| Summenformel | C18H33P |
| Menge | 5 g |
| Synonym | NSC 158657, Tricyclohexylphosphine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| IUPAC-Name | Tricyclohexylphosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.43 |
| Formelmasse | 280.232 |