Learn More
Tricyclohexylphosphin (90%), TRC
Artikelnummer. 30449294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449294 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77460025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Summenformel C18H33P
Menge 25 g
Synonym NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
InChI-Formel InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC-Name Tricyclohexylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 280.43
Formelmasse 280.232