Learn More
Tricyclohexylchlorotin, TRC
Artikelnummer. 30454822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454822 10 g 10 Gramm
30456829 5 g -
30457233 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77450010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3091-32-5
Summenformel C18 H33 Cl Sn
Molekulargewicht (g/mol) 403.62
Synonym Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
IUPAC-Name Chlor(tricyclohexyl)stannan
SMILES Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexyltin chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Formelmasse 404.1293