Learn More
Tricyclohexylphosphin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tricyclohexylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. As a reagent, it is used for a range of metal-catalyzed organic transformations. Crabtree's catalyst is an organoiridium compound containing tricyclohexyl phosphine used for hydrogenation of mono-, di-, tri-, and tetra- substituted substrates and hydrogen transfer reactions. Grubbs’catalysts consists of transition metal ruthenium and tricylohexyl phosphine utilized in olefin metathesis in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tricyclohexylphosphine |
| Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
| Farbe | Weiß |
| Geruch | Unpleasant |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in most organic solvents. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 280.42 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
- Tricyclohexylphosphine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tricyclohexylphosphine