Learn More
Tridecanal, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024661
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468607 5 g 5 Gramm
11478607 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11468607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19722.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10486-19-8
Summenformel C13H26O
Molekulargewicht (g/mol) 198.35
MDL-Nummer MFCD00007018
InChI-Schlüssel BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, Tridecanal
PubChem CID 25311
IUPAC-Name Tridecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tridecanal
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt 14°C to 15°C
Dichte 0.83
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Prozentgehaltsbereich 0.94
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)11CHO
Brechungsindex 1.4384
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 198.35
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit