Learn More
Tridecane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Tridecane |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 184.2191 |