Learn More
Tridihexethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457078 100 mg 100 Milligramm
30455576 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT775050100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tridihexethyl Chloride
CAS 4310-35-4
Summenformel C21 H36 N O . Cl
Menge 100 mg
Synonym Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (1:1), (3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium chloride (7CI), Ammonium','(3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethyl-','chloride (8CI), Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (9CI), 3-Diethylamino-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol-ethochloride, Pathilon chloride, Tridihexethyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H36NO.ClH/c1-4-22(5-2,6-3)18-17-21(23,19-13-9-7-10-14-19)20-15-11-8-12-16-20;/h7,9-10,13-14,20,23H,4-6,8,11-12,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CCC(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name (3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-triethylazaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 353.97
Formelmasse 353.2485