Learn More
Tridodecylamin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10240041
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
102-87-4
C36H75N
522
MFCD00008971
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
7624
N,N-Didodecyldodecan-1-amin
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
102-87-4
C36H75N
522
MFCD00008971
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
tridodecylamine, trilaurylamine, tri-n-dodecylamine, alamine 304, tridodecyl amine, adogen 360, 1-dodecanamine, n,n-didodecyl, n,n-didodceyl-1-dodecanamine, n,n-didodecyl-1-dodecanamine, unii-sf36t21u17
7624
N,N-Didodecyldodecan-1-amin
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tridodecylamine
Namenshinweis 90%
Schmelzpunkt 16°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 450°C
Flammpunkt 216°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3(CH2)11)3N
Brechungsindex 1.4568 to 1.4588
Menge 25 g
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 522
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tridodecylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.