Learn More
Triethanolamin,∽ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483501 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483501 500 g -
11463501 100 g -
11473501 250 g -
11493501 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11483501 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210310990
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zurzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Summenformel C6H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00002855
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol
SMILES OCCN(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethanolamine Hydrochloride
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽ 99%
Menge 500 g
Formelmasse 185.65
Physikalische Form Pulver