Learn More
Triethanolaminhydrochlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477960 100 g Glasflasche 100 Gramm
10582381 5 g Glasflasche 5 Gramm
10285500 500 g Glasflasche 500 Gramm
11955271 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10477960
Marke: Thermo Scientific Acros 170051000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-39-8
Summenformel C6H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.648
MDL-Nummer MFCD00012596
InChI-Schlüssel HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC-Name 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochlorid
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethanolamine hydrochloride
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)3N·HCl
Menge 100 g
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Kristallpulver