Learn More
Triethanolaminlösung für die Ionenchromatographie 1 g/L H₂O Matrix, Fisher chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethanolamin |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l |
| Typ | Einkomponenten-Standardlösung |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Menge | 500 ml |