missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triethoxy(octyl)silan, Triethoxy(octyl)silan, TRC

Artikelnummer. 30179363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179363 25 g 25 Gramm
30179343 10 g 10 Gramm
30179623 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179363 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77345525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C14 H32 O3 Si
Molekulargewicht (g/mol) 276.49
Synonym 1-(Triethoxysilyl)octane, A 137, A 137 (coupling agent), AES 3083, Caprylyltriethoxysilane, Dynasylan OCTEO, EMI 1831, Elotex Seal 80, Enviroseal 40, KBE 3083, KH 350, KH 832, L 04407, LM-N 308, NSC 42964, O 9835, OFS 6341, Octyltriethoxysilane, Penta 818, Prosil 9202, Prosil 9234, SM 008, Si 208, Si 208 (coupling agent), Silquest 06715.0, Silquest A 137, Triethoxycaprylylsilane, U 222, VP-Si 208, Xiameter OFS 6341, Y 9187, Z 6341, n-Octyltriethoxysilane
IUPAC-Name Triethoxy(octyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triethoxyoctylsilane
CAS 2943-75-1
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Formelmasse 276.2121
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.