Learn More
Triehoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10721261 500 g Glasflasche 500 Gramm
10498320 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174615000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-08-0 | Molecular Formula: C8H18O3Si | Molecular Weight: 190.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-08-0
Summenformel C8H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
MDL-Nummer MFCD00009063
InChI-Schlüssel FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethoxyvinylsilane
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHSi(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3970 to 1.399
Menge 500 g
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC-Name Ethenyl(triethoxy)silan
Formelmasse 190.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit