Learn More
Triethyl2 -Phosphonobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327356 25 g 25 Gramm
11317356 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09329.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17145-91-4 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
Reactant used for preparation of furospinosulin-1 and analogs as hypoxia-selective antitumor agents, Aminoquinolines as beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitors and potential anti-Alzheimer?s drugs, phenylpropanoic acid peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α-selective agonists as nonalcoholic steatohepatitis (NASH)-preventive agents, PPAR agonists with phenethylphenylphthalimide skeleton derived from thalidomide-related LXR antagonists, notch-sparing γ-secretase inhibitors derived from PPAR agonist library and plakotenin via Diels-Alder reaction, as a potential anticancer agent, naturally found in Okinawan sponge of the genus Plakortis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung von Furospinosulin-1 und Analoga als hypoxieselektive Antitumormittel, Aminochinoline als beta-site Amyloidvorläuferproteinspaltungsenzym 1 (BACE1)-Inhibitoren und potenzielle Anti-Alzheimer′-Medikamente, Phenylpropionsäureperoxisomproliferator-aktivierter Rezeptor (PPAR) α-selektive Agonisten als nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH)-Präventivmittel, PPAR-Agonisten mit Phenethylphenylphthalimid-Skelett aus Thalidomid-bezogenen LXR-Antagonisten, kerbenschonende γ-Sekretase-Inhibitoren aus der PPAR-Agonistenbibliothek und Plakotenin über Diels-Alder-Reaktion, als potentielles Antikrebsmittel, natürlich im Okinawan-Schwamm der Gattung Plakortis.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17145-91-4
Summenformel C10H21O5P
Molekulargewicht (g/mol) 252.247
MDL-Nummer MFCD00041347
InChI-Schlüssel GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylbutanoat
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 2-phosphonobutyrate
Dichte 1.064
Siedepunkt 105°C to 106°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
Beilstein 1789280
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 252.25
Reinheit (%) 97%