Learn More
Triethyl3-Phosphonopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378285 10 g 10 Gramm
11388285 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10190.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3699-67-0
Summenformel C9H19O5P
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
MDL-Nummer MFCD00015167
InChI-Schlüssel JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
PubChem CID 281204
IUPAC-Name Ethyl-3-diethoxyphosphorylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 3-phosphonopropionate
Dichte 1.094
Siedepunkt 127°C to 129°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 10 g
Beilstein 1790966
Formelmasse 238.22
Reinheit (%) 98%