Learn More
Triethyl4 -Phosphonobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378455 10 g 10 Gramm
11368455 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10488.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2327-69-7 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2327-69-7
Summenformel C10H21O5P
Molekulargewicht (g/mol) 252.247
MDL-Nummer MFCD00015168
InChI-Schlüssel FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 281201
IUPAC-Name Ethyl-4-diethoxyphosphorylbutanoat
SMILES CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl 4-phosphonobutyrate
Siedepunkt 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Brechungsindex 1.437
Menge 10 g
Beilstein 1791802
Synonym triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Formelmasse 252.25
Reinheit (%) 97%