Learn More
Triethylorthoformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11490114
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
122-51-0
C7H16O3
148.202
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
122-51-0
C7H16O3
148.202
MFCD00009230
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
31214
Diethoxymethoxyethan
CCOC(OCC)OCC
Triethyl orthoformate is used in Bodroux-Chichibabin aldehyde synthesis to prepare an aldehyde with one carbon higher by reacting with Grignard reagent. It is also used in the electrophilic formylation of activated aromatic species such as phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylorthoformat wird in der Bodroux-Chichibabin-Aldehydsynthese verwendet, um ein Aldehyd mit einem Kohlenstoff höher durch Reaktion mit Grignard-Reagenz vorzubereiten. Es wird auch bei der elektrophilen Formylierung von aktivierten aromatischen Arten wie Phenol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Aceton, Ether und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethyl Orthoformate
Schmelzpunkt °C to 61°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HC(OCH2CH3)3
Brechungsindex 1.391
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2524
Beilstein 605384
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl orthoformate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl orthoformate