Learn More
Triethylorthoformiat, TRC
Artikelnummer. 30456930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456930 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT776865500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl Orthoformate
CAS 122-51-0
Summenformel C7H16O3
Menge 500 g
Synonym 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCOC(OCC)OCC
IUPAC-Name Diethoxymethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.1099