Learn More
Triethylphosphat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023914
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11439066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17938.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate finds it major applications in plastics industry as a flame retardant, plasticizer and carrier, where it is available in the matrix. A further 10 to 20 % are used in other industrial branches as a solvent, plasticizer, flame retardant or intermediate for the production of pharmaceuticals, and lacquers. Triethyl phosphate is a useful synthetic intermediate used in the synthesis of mesoporous spheres of metal oxides and phosphates. It is also used as an industrial catalyst employed in ketene synthesis where the compound is hydrolyzed, as a polymer resin modifier, as a solvent, a car paint repairing product and as flame retarder
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylphosphat wird hauptsächlich in der Kunststoffindustrie als Flammschutzmittel, Plastifizierer und Träger angewendet, wo es in der Matrix erhältlich ist. Weitere 10 bis 20 % werden in anderen Industriezweigen als Lösungsmittel, Plastifizierer, Flammschutzmittel oder Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika und Lacken verwendet. Triethylphosphat ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt, das bei der Synthese mesoporöser Sphären aus Metalloxiden und Phosphaten verwendet wird. Wird auch als industrieller Katalysator für die Ketensynthese verwendet, bei der die Verbindung hydrolysiert wird, als Polymerharzmodifikator, als Lösungsmittel, als Autolack-Reparaturprodukt und als Brandverzögerer.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser bei 20 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-40-0
Summenformel C6H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009077
InChI-Schlüssel DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC-Name Triethylphosphat
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphate
Dichte 1.072
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 115°C (240°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.405
Menge 500 g
Merck Index 14,9674
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water at 20°C.
Formelmasse 182.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethyl phosphate