Learn More
Triethylphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050955
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349207 25 g 25 Gramm
11359207 100 g 100 Gramm
11339207 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11349207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040001.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182.16 g/mol
Triethyl phosphate is used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-40-0
Summenformel C6H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009077
InChI-Schlüssel DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC-Name Triethylphosphat
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphate
Dichte 1.072 g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 115°C (240°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.405
Menge 25 g
Merck Index 14,9674
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 182.16
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethyl phosphate