Learn More
Triethyl Phosphonoacetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethyl Phosphonoacetate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 224.0814 |